Learn More
1-2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phényl]éthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 236.19 |
| Pourcentage de pureté | 95% |