Learn More
1-(2-Méthoxyphényl)pipérazine, 98 %
Code produit 11462488
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462488 5 g 5g
11472488 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15819.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les 1-(2-méthyoxyphényl)pipérazines N-alkylées ont nettement amélioré l’affinité et la sélectivité du récepteur de la dopamine D3, qui est reconnu comme une cible thérapeutique potentielle pour le traitement de divers troubles neurologiques et psychiatriques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35386-24-4
Formule moléculaire C11H18Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 265.18
Numéro MDL MFCD00005958
Clé InChI ZGWQDMTYAQEMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl
CID PubChem 1346
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Point de fusion 35°C to 39°C
Densité 1.106
Point d’ébullition 130°C to 133°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 167888
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethyl acetate,and methanol. Insoluble in water
Nom IUPAC dihydrogen 1-(2-methoxyphenyl)piperazine dichloride
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 98%