Learn More
1-(2-méthoxyphényl)pipérazine, 98+ %, Acros Organics
Code produit 10202172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10202172 5 g Flacon en verre 5g
10215370 25 g Flacon en verre 25g
13418338 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10202172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126040050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 35386-24-4
Formule moléculaire C11H18Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 265.18
Numéro MDL MFCD00005958
Clé InChI ZGWQDMTYAQEMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl
CID PubChem 1346
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35.0°C to 38.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 130.0°C to 133.0°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 1% max. (o-anisidine) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5745 to 1.5765
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC 1-(2-méthoxyphényl)pipérazine
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.