Learn More
1-(2-Méthoxyphényl)piperazine Hydrobromure, TRC
Code produit 30479070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479070 500 mg 500mg
30477165 100 mg 100mg
30465725 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30479070 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM226563500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100939-96-6
Formule moléculaire C11H16N2O . HBr
Poids moléculaire (g/mol) 273.17
Nom IUPAC 1-(2-méthoxyphényl)piperazine ; Hydrobromure
SMILES Br.COc1ccccc1N2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrobromide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H16N2O.BrH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
Poids de la formule 272.0524