Learn More
1-(2-Chlorhydrate de méthoxyphenyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11474707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474707 25 g 25g
11484707 100 g 100g
11494707 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21205.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1-(2-méthoxyphényle)chlorhydrate de pipérazine est utilisé comme matériau de référence pour les laboratoires médico-légaux. Il est utilisé dans les études de synthèse chimique.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. À conserver à -20°C, à l’écart d’agents oxydants. Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5464-78-8
Formule moléculaire C11H17ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 228.72
Numéro MDL MFCD00012762
Clé InChI DDMVHGULHRJOEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, ompp, unii-3xq74ihw73, 1-2-methoxyphenyl piperazine hcl, 1-2-methoxyphenyl-pepipazine hcl, n-2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, 1 2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, 1-2-methoxylphenyl piperazine hydrochloride, dsstox_cid_30037, dsstox_rid_81139
CID PubChem 9899402
Nom IUPAC 1-(2-méthoxyphényle)pipérazine;chlorhydrate
SMILES COC1=CC=CC=C1N2CCNCC2.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Point de fusion 213°C to 216°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4276925
Poids de la formule 228.72
Pourcentage de pureté 97%