Learn More
1-(2-Méthoxyphényl)piperazine Chlorhydrate, TRC
Code produit 30179783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179783 1 g 1g
30179725 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179783 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2661851G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5464-78-8
Formule moléculaire C11 H16 N2 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 228.72
Synonyme 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride
Nom IUPAC 1-(2-méthoxyphényl)piperazine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1ccccc1N2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
Poids de la formule 228.1029