Learn More
1-(2-Méthoxyphényl)pipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Methoxyphenyl)Piperazine |
| CAS | 35386-24-4 |
| Formule moléculaire | C11 H16 N2 O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, 1-(o-Anisyl)piperazine, 1-(o-Methoxyphenyl)piperazine, 1-[2-(Methyloxy)phenyl]piperazine, D 15157, N-(2-Methoxyphenyl)piperazine, N-(o-Methoxyphenyl)piperazine, o-Methoxyphenylpiperazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H16N2O/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1N2CCNCC2 |
| Nom IUPAC | 1-(2-méthoxyphényl)pipérazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.26 |
| Poids de la formule | 192.1263 |