Learn More
1-[(2-Méthyl-4-thiazolyl)méthyl]chlorhydrate de pipérazine, Thermo Scientific™
Code produit 15489105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489105 250 mg 250mg
11496690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489105 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51021.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 880361-73-9
Formule moléculaire C9H15N3S
Poids moléculaire (g/mol) 197.30
Numéro MDL MFCD05864526,MFCD07771967
Clé InChI RZWRPESYZFJDIU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16227460
Nom IUPAC 2-méthyle-4-(pipérazine-1-ylméthyle)-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(CN2CCNCC2)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[(2-Methyl-4-thiazolyl)methyl]piperazine hydrochloride
Quantité 250 mg
Synonyme 2-methyl-4-piperazin-1-ylmethyl thiazole, 1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl piperazine, 1-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-piperazine, 1-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl piperazine, 2-methyl-4-piperazin-1-ylmethyl-1,3-thiazole, 2-methyl-4-piperazinylmethyl-1,3-thiazole, 1-2-methylthiazol-4-ylmethyl piperazine, 1-2-methyl-4-thiazolyl methyl piperazine, piperazine,1-2-methyl-4-thiazolyl methyl, piperazine, 1-2-methyl-4-thiazolyl methyl
Poids de la formule 233.76