Learn More
1,2-Méthylènedioxy-4-nitrobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476616 5 g 5g
11486616 25 g 25g
11496616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476616 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24838.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2620-44-2 | Molecular Formula: C7H5NO4 | Molecular Weight: 167.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2620-44-2
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00005824
Clé InChI SNWQAKNKGGOVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitrobenzo d 1,3 dioxole, 1,2-methylenedioxy-4-nitrobenzene, 3,4-methylenedioxynitrobenzene, 1,3-benzodioxole, 5-nitro, methylenedioxynitrobenzene, 5-nitrobenzodioxole, 3,4-methylenedioxy-1-nitrobenzene, 5-nitro-2h-1,3-benzodioxole, benzene, 1,2-methylenedioxy-4-nitro
CID PubChem 75798
Nom IUPAC 5-nitro-1,3-benzodioxole
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene
Point de fusion 142°C to 149°C
Point d’éclair 142°C (287°F)
Quantité 5 g
Beilstein 169063
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene