Learn More
1-(2-Methylphenyl)ethanamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Methylphenyl)ethanamine |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 135.1048 |