Learn More
1-(2-Methylphenyl)ethanamine, TRC
Code produit 30480843
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30480843 100 mg 100mg
30478083 500 mg 500mg
30468912 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30480843 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM339498100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42142-17-6
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
SMILES CC(N)c1ccccc1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Methylphenyl)ethanamine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H13N/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3
Poids de la formule 135.1048