Learn More
1-[2-(morpholine-4-yl)éthyl]pipérazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10324552 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10324552 1 g Flacon en verre 1g
10272902 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10324552 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367140010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4892-89-1 | C10H21N3O | 199.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4892-89-1
Formule moléculaire C10H21N3O
Poids moléculaire (g/mol) 199.29
Numéro MDL MFCD00191217
Clé InChI SAJZEJMFAWZNCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-piperazin-1-yl-ethyl-morpholine, 4-2-piperazin-1-yl ethyl morpholine, 4-2-piperazin-1-ylethyl morpholine, 1-2-morpholin-4-yl-ethyl-piperazine, 1-2-morpholinoethyl-piperazine, 1-2-morpholin-4-yl ethyl piperazine, morpholine, 4-2-1-piperazinyl ethyl, 1-2-morpholinoethyl piperazine, 4-2-1-piperazinyl ethyl morpholine
CID PubChem 2734640
Nom IUPAC 4-(2-pipérazine-1-yléthyl)morpholine
SMILES C1CN(CCN1)CCN2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 82°C to 84°C (0.5 mbar)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 199.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou huile à faible point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.