Learn More
Acide 1-(2-morpholinoéthyl)-1h-pyrazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10451124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10451124 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10451124 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00049DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 864754-18-7
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C15H26BN3O3
Numéro MDL MFCD08062342
Quantité 1 g
Synonyme 4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl ethyl morpholine, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazol-4-boronic acid pinacol ester, 4-2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethyl morpholine, 4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethyl morpholine
Clé InChI FBAPTUAEBQMVEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)CCN3CCOCC3
Nom IUPAC 4-[2-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]éthyl]morpholine
Poids moléculaire (g/mol) 307.201
CID PubChem 17749924
Poids de la formule 307.2
Pourcentage de pureté 97%