Learn More
1,2-Anhydride naphtalique, TRC
Code produit 30477000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477000 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477000 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN36300350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Naphthalic Anhydride
CAS 5343-99-7
Formule moléculaire C12H6O3
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12(14)15-11/h1-6H
SMILES O=C1OC(=O)c2c1ccc3ccccc23
Nom IUPAC benzo[e][2]benzofurane-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Poids de la formule 198.0317