Learn More
1,2-Anhydride naphtalique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Naphthalic Anhydride |
| CAS | 5343-99-7 |
| Formule moléculaire | C12H6O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12(14)15-11/h1-6H |
| SMILES | O=C1OC(=O)c2c1ccc3ccccc23 |
| Nom IUPAC | benzo[e][2]benzofurane-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.17 |
| Poids de la formule | 198.0317 |