Learn More
Sel de sodium acide 1,2-naphtoquinone-4-sulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478753
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11478753
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10507.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Colorimetric determination of amino acids and amines1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt is used for the colorimetric determination of amino acids, amines and procaine hydrochloride in pharmaceutical preparations. It is also used in the characterization of phanerochaete chrysosporium. Further, it acts as an intermediate in the synthesis of carbohydrate based napthoquinones, which acts as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La détermination colorimétrique des acides aminés et des amines1,2-Naphthoquinone-4-acide sulfonique sel de sodium est utilisée pour la détermination colorimétrique des acides aminés, des amines et du chlorhydrate de procaine dans les préparations pharmaceutiques. Il est également utilisé dans la caractérisation du Phanerochaete chrysosporium. De plus, il agit comme un intermédiaire dans la synthèse des naphoquinones à base de glucides, qui agit comme agents anticancéreux.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acétone. Légèrement soluble dans l’alcool et l’éthanol. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 521-24-4
Formule moléculaire C10H5NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 260.195
Numéro MDL MFCD00001700
Clé InChI UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1,2-naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt, sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium beta-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulfonate, sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate, unii-t7185hp5sh, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulphonate, beta-naphthoquinone-4-sulfonate sodium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 3,4-dihydro-3,4-dioxo-, sodium salt, chembl61245
CID PubChem 516996
Nom IUPAC Sodium ; 3,4-dioxonaphtalén-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
Point de fusion ∼289°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 4169788
Merck Index 14,8646
Informations sur la solubilité Soluble in water and acetone; Slightly soluble in alcohol and ethanol; Insoluble in chloroform.
Poids de la formule 260.2
Pourcentage de pureté 97%