Learn More
1,2-Naphthoquinone (90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Napthoquinone |
| CAS | 524-42-5 |
| Formule moléculaire | C10H6O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | NSC 9831, SID 8139964, o-Naphthoquinone, β-Naphthoquinone; |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H6O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=O |
| Nom IUPAC | naphthalene-1,2-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.15 |
| Poids de la formule | 158.037 |