Learn More
1,2-naphthoquinone, 95 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10138003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10138003 1 g Flacon en verre 1g
10229323 5 g Flacon en verre 5g
10553731 10 g Flacon en verre 10g
10553921 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10138003 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171230010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 524-42-5 | C10H6O2 | 158.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 524-42-5
Formule moléculaire C10H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.16
Numéro MDL MFCD00001698
Clé InChI KETQAJRQOHHATG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-naphthoquinone, 1,2-naphthalenedione, o-naphthoquinone, beta-naphthoquinone, 1,2-naphthaquinone, 1,2-naftochinon, .beta.-naphthoquinone, 1,2-naftochinon czech, ccris 1558, 1,2-dihydronaphthalene-1,2-dione
CID PubChem 10667
ChEBI CHEBI:34055
Nom IUPAC Naphtalén-1,2-dione
SMILES O=C1C=CC2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Naphthoquinone
Note relative au nom tech., 97%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 136.0°C to 141.0°C
Couleur Incolore ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 07, 709
Fieser 01,713
Merck Index 15, 6479
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in 5% naoh,5% nahco3 and conc. h2so4,soluble in alcohol,benzene and ether
Poids de la formule 158.16
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique
Forme physique Masse cristalline ou solide cireux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Naphthoquinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.