Learn More
1,2-O-Isopropylidène-Alpha-D-glucofuranosidurono-6,3-lactone, TRC
Code produit 30401005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401005 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401005 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI86630010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-O-Isopropylidene-a-D-glucofuranosidurono-6,3-lactone
CAS 20513-98-8
Formule moléculaire C9 H12 O6
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H12O6/c1-9(2)14-6-5-4(13-8(6)15-9)3(10)7(11)12-5/h3-6,8,10H,1-2H3/t3-,4+,5-,6+,8+/m0/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2O[C@H]3[C@H](OC(=O)[C@H]3O)[C@H]2O1
Nom IUPAC (3aR,3bS,6S,6aR,7aR)-6-hydroxy-2,2-diméthyl-3b,6,6a,7a-tétrahydro-3aH-furo[2,3]furo[2,4-b][1,3]dioxol-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 216.19
Poids de la formule 216.0634