Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2-O-isopropylidène-alpha-D-xylofuranose, 98 %
Code produit 15487349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487349 25 g 25g
15467349 5 g 5g
15477349 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15487349 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66110.14
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20031-21-4 | C8H14O5 | 190.195 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20031-21-4
Formule moléculaire C8H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 190.195
Numéro MDL MFCD00063295
Clé InChI JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Synonyme 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2-o-isopropylidene-a-d-xylofuranose, alpha-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-, a-d-xylofuranose
CID PubChem 88338
Nom IUPAC (3aR,5R,6S,6aR )-5-(hydroxyméthyl)-2,2-diméthyl-3a,5,6,6 a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3] dioxol-6-ol
SMILES CC1(OC2C(C(OC2O1)CO)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Point de fusion 69°C to 71°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Beilstein 81520
Point d’ébullition 112°C to 114°C (0.06 mmHg)
Poids de la formule 190.19
Pourcentage de pureté 98%