Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2-O-isopropylidène-alpha-D-xylofuranose, 99 %
Product Code. 10755483 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10755483 25 g Flacon en verre 25g
10623372 10 g Flacon en verre 10g
10261433 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10755483 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 348880250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 20031-21-4 | C8H14O5 | 190.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20031-21-4
Formule moléculaire C8H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 190.2
Numéro MDL MFCD00063295
Clé InChI JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Synonyme 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2-o-isopropylidene-a-d-xylofuranose, alpha-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-, a-d-xylofuranose
CID PubChem 88338
Nom IUPAC (3aR,5R,6S,6aR )-5-(hydroxyméthyl)-2,2-diméthyl-3a,5,6,6 a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3] dioxol-6-ol
SMILES CC1(OC2C(C(OC2O1)CO)O)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 1, 2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
Point de fusion 68.0°C to 70.0°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
Couleur Blanc
% max. CAS 100.0
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Cristaux et morceaux solides ou grossiers cireux
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Beilstein 19, IV, 4834
Point d’ébullition 112.0°C to 114.0°C (0.1 mmHg)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,dmf,chcl3,,acetone and ether
Poids de la formule 190.2
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Title
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.