Learn More
1,2-O-isopropylidène-alpha-D-xylofuranose, TRC
Code produit 30400885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400885 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400885 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI87200025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Isopropylidene-D-xylofuranose
CAS 20031-21-4
Formule moléculaire C8 H14 O5
Quantité 25 g
Synonyme 1,2-O-(1-Methylethylidene)-α-D-xylofuranose
Formule InChI InChI=1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
Nom IUPAC (3aR,5R,6S,6aR )-5-(hydroxyméthyl)-2,2-diméthyl-3a,5,6,6 a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3] dioxol-6-ol
Poids moléculaire (g/mol) 190.19
Poids de la formule 190.0841