Learn More
1,2-O-isopropylidène-alpha-D-xylofuranose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Isopropylidene-D-xylofuranose |
| CAS | 20031-21-4 |
| Formule moléculaire | C8 H14 O5 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1,2-O-(1-Methylethylidene)-α-D-xylofuranose |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1 |
| Nom IUPAC | (3aR,5R,6S,6aR )-5-(hydroxyméthyl)-2,2-diméthyl-3a,5,6,6 a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3] dioxol-6-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.19 |
| Poids de la formule | 190.0841 |