Learn More
1,2-octanediol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10206690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10206690 50 g Flacon en verre 50g
10296680 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10206690 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 200140500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1117-86-8 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1117-86-8
Formule moléculaire C8H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.23
Numéro MDL MFCD00010738
Clé InChI AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
CID PubChem 14231
ChEBI CHEBI:34056
Nom IUPAC octane-1,2-diol
SMILES CCCCCCC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Octanediol
Note relative au nom 98+ %
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 28°C to 31°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 0.9140g/mL
Point d’ébullition 267°C
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Quantité 50 g
Beilstein 01, III, 2217
Gravité spécifique 0.914
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (20°C).
Viscosité 35.5 mPa.s (40°C)
Poids de la formule 146.23
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Octanediol