Learn More
1,2-Octanediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Octanediol |
| CAS | 1117-86-8 |
| Formule moléculaire | C8 H18 O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (±)-Octane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyoctane, 1,2-Octandiol, 1,2-Octylene glycol, 7,8-Dihydroxyoctane, Caprylyl glycol, Dermosoft Octiol, Hydrolite 8, LexGard O, Microcare CLG, NSC 71546, Sodiol ON-D, n-Octane-1,2-diol, 1,2-Octanediol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCC(O)CO |
| Nom IUPAC | octane-1,2-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.227 |
| Poids de la formule | 146.1307 |