Learn More
1-(2-(phénanthrén-9-yl)phényl)propan-2-one, TRC
Code produit 30421049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421049 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421049 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP312520250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-(Phenanthren-9-yl)phenyl)propan-2-one
CAS 1013933-56-6
Formule moléculaire C23H18O
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H18O/c1-16(24)14-17-8-2-5-11-20(17)23-15-18-9-3-4-10-19(18)21-12-6-7-13-22(21)23/h2-13,15H,14H2,1H3
SMILES CC(=O)Cc1ccccc1c2cc3ccccc3c4ccccc24
Nom IUPAC 1-(2-phénanthrén-9-ylphényl)propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 310.39
Poids de la formule 310.1358