Learn More
1-(2-phénoxyphényl)éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10759035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10759035 250 mg 250mg
10552154 1 g 1g
10006964 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10759035 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49928CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 26388-13-6
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD08271961
Clé InChI KPBCVVSDGJBODL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-acetyldiphenyl ether, 1-acetyl-2-phenoxybenzene, ethanone, 1-2-phenoxyphenyl
CID PubChem 10703750
Nom IUPAC 1-(2-phénoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Phenoxyphenyl)ethanone
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 97%