Learn More
Hydrochlorure de 1-(2-phénoxyphényl)méthanamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10071934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10071934 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10052414 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10071934 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49963CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 31963-35-6
Formule moléculaire C13H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 235.711
Numéro MDL MFCD08271962
Clé InChI USRYZTSPSJXQFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 2-phenoxybenzylamine hydrochloride, 2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 2-phenoxybenzylamine hcl, 2-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 2-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-2-phenoxyphenyl methanaminehydrochloride, 2-aminomethyl diphenyl ether hydrochloride, 1-2-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 17749840
Nom IUPAC (2-phénoxyphényl)méthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Phenoxyphenyl)methanamine hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 235.71
Pourcentage de pureté 97%