Learn More
1-(2-Phényl-1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10364682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10364682 1 g 1g
10502473 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10364682 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB03431DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 10045-52-0
Formule moléculaire C11H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 203.259
Numéro MDL MFCD00068112
Clé InChI ZOOGZFPRAKXWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-phenylthiazol-4-yl ethanone, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-one, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethanone, 4-acetyl-2-phenylthiazole, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanone, ethanone, 1-2-phenyl-4-thiazolyl, 4-acetyl-2-phenyl-1,3-thiazole, maybridge1_008631, buttpark 15357-18, 2-phenyl-4-acetylthiazole
CID PubChem 604819
Nom IUPAC 1-(2-phényl-1,3-thiazol-4-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CSC(=N1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethan-1-one
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 203.26
Pourcentage de pureté 95%