Learn More
1,2-Phenylenediamine-d4, TRC
Code produit 30420222
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30420222 25 mg
30415030 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30420222 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP31984225MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 291765-93-0
Formule moléculaire C6 D4 H4 N2
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Synonyme 1,2-Benzenediamine-d4, 1,2-Benzene-d4-diamine, o-Phenylenediamine-d4, 1,2-Diaminobenzene-d4, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-diamine, 3,4,5,6-Tetradeuteriobenzene-1,2-diamine, 2-Aminoaniline-d4, C.I. 76010-d4, C.I. Oxidation Base 16-d4, IK 3, NSC 5354-d4, Orthamine-d4, o-Aminoaniline-d4, o-Aminophenylamine-d4, o-Benzenediamine-d4, o-Diaminobenzene-d4, o-Phenylenediamine-d4, 1,2-Diaminobenzene-3,4,5,6-d4, Benzene-1,2-diamine-D4
Nom IUPAC 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-diamine
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c(N)c1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Phenylenediamine-d4
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D
Poids de la formule 112.0939