Learn More
1,2-Phénylènediamine, TRC
Code produit 30424926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424926 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424926 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP319840500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Phenylenediamine
CAS 95-54-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 H8 N2
Quantité 500 mg
Synonyme o-Phenylenediamine (8CI), 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, 2-Aminoaniline, C.I. 76010, C.I. Oxidation Base 16, IK 3, IK 3 (amine), NSC 5354, OPDA, Orthamine, o-Aminoaniline, o-Aminophenylamine, o-Benzenediamine, o-Diaminobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
SMILES Nc1ccccc1N
Nom IUPAC benzène-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Poids de la formule 108.0687
Pourcentage de pureté >95