Learn More
1-(2-phényléthyl)-4(phényléthynyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15453857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30058.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 906650-60-0 | C22H18 | 282.386 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Phenylethyl)-4-(phenylethynyl)benzene
CAS 906650-60-0
Point de fusion 104°C to 106°C
Formule moléculaire C22H18
Numéro MDL MFCD12407075
Quantité 1 g
Synonyme 1-2-phenylethyl-4-phenylethynyl benzene, 1-2-phenylethyl-4-2-phenylethynyl benzene, 4-phenylethynylbibenzyl, 4-phenethyldiphenylacetylene, 4-4-phenethylphenyl ethynyl benzene
Clé InChI GXNVEXGZHSEHNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=CC=C3
Nom IUPAC 1-(2-phényléthyl)-4-(2-phényléthynyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 282.386
CID PubChem 20724073
Poids de la formule 282.39
Pourcentage de pureté 97%