Learn More
1-(2-Phényléthyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496237 10 g 10g
11406247 50 g 50g
11416247 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25158.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5321-49-3 | C12H18N2 | 190.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5321-49-3
Formule moléculaire C12H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 190.29
Numéro MDL MFCD00040740
Clé InChI LKUAPSRIYZLAAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-phenylethyl piperazine, 1-phenethylpiperazine, 1-phenethyl-piperazine, 1-2-phenylethyl-piperazine, 1-phenylethylpiperazine, 1-phenethyl piperazine, n-2-phenylethyl piperazine, piperazine, 1-2-phenylethyl, 2-phenylethyl piperazine, l-phenethylpiperazine
CID PubChem 79214
Nom IUPAC 1-(2-phényléthyl)pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)CCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Phenylethyl)piperazine
Densité 1.01
Point d’ébullition 276°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.543
Quantité 10 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 145893
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 190.29
Pourcentage de pureté 98%