Learn More
Dicarboxaldéhyde 1,2-phtalique, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15149173 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15149173 500 g Flacon en verre 500g
10755781 5 g Flacon en verre 5g
10616912 25 g Flacon en verre 25g
10782924 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15149173 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131085000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 643-79-8
Formule moléculaire C8H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Numéro MDL MFCD00003335
Clé InChI ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
CID PubChem 4807
ChEBI CHEBI:70851
Nom IUPAC phtalaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Phthalic dicarboxaldehyde
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54.0°C to 57.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 83°C to 84°C (1.0 hPa)
Point d’éclair 132°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(CHO)2
Quantité 500 g
Beilstein 07, 674
Merck Index 15, 7480
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Viscosité 2.3 mPa.s (65°C)
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre