Learn More
1,2-Propanediol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468337
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
2500 g
missing translation for 'unitSize':
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité missing translation for 'unitSize'
11468337 2500 g 2500g
11458337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11468337 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A18406.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.23€
    61.65€ / 2500g
    Économisez 13.58€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-propanediol est utilisé dans les solutions d’antigel et de dégivrage pour les voitures, les bateaux et les aéronefs. Il est également utilisé pour créer de la fumée artificielle et inoffensive à des fins d’entraînement et de théâtre. Il est utilisé comme solvant humectant et conservateur dans les aliments. Il agit comme un solvant pour les peintures et les plastiques. De plus, il est utilisé dans la fabrication d’acide lactique par oxydation catalytique verte, de propanal et de carbonate de propylène. Il est également utilisé en médecine vétérinaire comme traitement oral contre l’hypercétonémie chez les ruminants. De plus, il réagit avec l’oxyde de propylène pour préparer les oligomères.
Solubilité
Miscible à l’eau, au benzène, à l’acétone, au chloroforme et à l’éther. Immiscible à des huiles fixes.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les agents oxydants, les chloroformates et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
Numéro MDL MFCD00064272
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
CID PubChem 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nom IUPAC propane-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1,2-Propanediol
Point de fusion -60°C
Densité 1.036
pH Neutral
Point d’ébullition 186°C to 188°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Odeur Nearly Odorless
Indice de réfraction 1.432
Quantité 2500 g
Beilstein 1340498
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7855
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,acetone,chloroform and ether. Immiscible with fixed oils.
Poids de la formule 76.1
Pourcentage de pureté ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.