Learn More
1,2-propanediol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10377950 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10377950 1 L Flacon en verre 1L
10542941 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10771544 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10377950 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158720010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-55-6
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.09
Numéro MDL MFCD00064272
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
CID PubChem 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nom IUPAC propane-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Propanediol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -60.0°C
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 187.0°C
Point d’éclair 99°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330
Quantité 1 L
Beilstein 01, 472
Merck Index 15, 7968
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viscosité 45 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 76.09
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide visqueux