Learn More
1,2-propanediol, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307388 1 L 1L
11397378 4 x 1 L 4L
11387378 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11307388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030948.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.06€
    88.65€ / 1L
    Économisez 16.41€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
En remplacement de l’éthylène glycol et du glycérol. Bon solvant pour résines. Dissout beaucoup d’huiles essentielles, mais non miscible avec des huiles fixes.
1,2-Propanediol, ACS is used as a substitute for ethylene glycol and glycerol. It is a good solvent for resins. It dissolves many essential oils but is immiscible with fixed oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-55-6
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
Numéro MDL MFCD00064272
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
CID PubChem 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nom IUPAC propane-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Propanediol
Point de fusion -60°C
Densité 1.036
pH Neutral
Point d’ébullition 186°C to 188°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Odeur Nearly Odorless
Indice de réfraction 1.432
Quantité 1 L
Beilstein 1340498
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7855
Informations sur la solubilité Miscible with water, acetone, chloroform. Soluble in ether
Poids de la formule 76.1
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité ACS
Forme physique Liquide