Learn More
1,2-propanédiol, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15256008 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15256008 100 mL 100mL
15266008 500 mL 500mL
15246008 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15256008 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.70€
    19.65€ / 100mL
    Économisez 2.05€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-55-6
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.09
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
CID PubChem 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nom IUPAC propane-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Propanediol
Point de fusion -60.0°C
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 187.0°C
Point d’éclair 99°C
Résidus d’allumage 0.005% max
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330
Quantité 100 mL
Merck Index 15,7968
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viscosité 45 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 76.09
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité Réactif ACS
Acide titrable 0.0005 meq/g max