Learn More
1,2-Propanediol, TRC
Code produit 30419638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30419638 10 g 10g
30425523 50 g 50g
30420428 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30419638 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP76031010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C3 H8 O2
Quantité 10 g
Synonyme Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol
Formule InChI InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)CO
Nom IUPAC propane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 76.09
Poids de la formule 76.0524
Pourcentage de pureté >95