Learn More
1-(2-pyridine-3-ylphényl)dichlorhydrate de méthanamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10758633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10758633 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10085872 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10758633 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC41863CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 859833-18-4
Formule moléculaire C12H14Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 257.158
Numéro MDL MFCD08060476
Clé InChI SSFBEGXFELCUJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-pyridin-3-ylphenyl methanamine dihydrochloride, 1-2-pyridin-3-ylphenyl methylamine dihydrochloride, 2-pyridin-3-yl phenyl methanamine dihydrochloride, 1-2-pyridin-3-ylphenyl methanaminedihydrochloride, 1-2-pyridin-3-yl phenyl methanamine dihydrochloride, 2-pyridin-3-yl-benzylamine dihydrochloride, 2-3-pyridinyl benzenemethanamine dihydrochloride, 2-3-pyridyl phenyl methylamine, chloride, chloride
CID PubChem 18525754
Nom IUPAC (2-pyridine-3-ylphényl)méthanamine ; dichlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)C2=CN=CC=C2.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Pyridin-3-ylphenyl)methanamine dihydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 257.16
Pourcentage de pureté 97%