Learn More
1-(2-pyridyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10478730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10478730 25 g Flacon en verre 25g
10383522 5 g Flacon en verre 5g
10328893 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10478730 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165900250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 34803-66-2 | C9H13N3 | 163.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34803-66-2
Formule moléculaire C9H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Clé InChI GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-pyridyl piperazine, 1-pyridin-2-yl piperazine, 1-pyridin-2-yl-piperazine, 1-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-2-pyridinyl, 2-pyridylpiperazine, pyridinylpiperazine, 2-1-piperazinyl pyridine
CID PubChem 94459
Nom IUPAC 1-pyridine-2-ylpipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Pyridyl)piperazine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 120°C to 122°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5930 to 1.595
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: >500g/L (20 c). Other solubilities: >50g/100mL methanol- >50g/100mL ethanol (20 c),>50g/100mL 2-propanol- >50g/100mL aceton (20 c),>50g/100mL n,n-dimethylformamide (20 c),>50g/100mL methylen chloride
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Pyridyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.