Learn More
1-(2-pyridyle)pipérazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317455 25 g 25g
11307455 5 g 5g
11327455 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11317455 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05451.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 34803-66-2 | C9H13N3 | 163.224 g/mol
1-(2-Pyridyl)piperazine may be employed as reagent for the determination of both aliphatic and aromatic isocyanates in air by reversed-phase HPLC. It may be employed as reagent for the fluorometric determination of airborne diisocyantes. It is a compound that belongs to a class of selective α2-adrenoceptor antagonists. 1-(2-Pyridyl)piperazine shows sympatholytic activity. 1-(2-Pyridyl)piperazine is also a metabolite of Azaperone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-(2-pyridyl)pipérazine peut être utilisée comme réactif pour la détermination des isocyanates aliphatiques et aromatiques dans l’air par HPLC en phase inverse. Elle peut être utilisée comme réactif pour la détermination fluorométrique des diisocyanates en suspension dans l’air. C’est un composé qui appartient à une classe d’antagonistes α2-adrénocepteurs sélectifs. La 1-(2-pyridyl)pipérazine montre une activité sympatholytique. La 1-(2-pyridyl)pipérazine est également un métabolite de l’azapérone.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Incompatible avec le dioxyde de carbone, les acides forts, les chlorures acides, les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34803-66-2
Formule moléculaire C9H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 163.224
Numéro MDL MFCD00006216
Clé InChI GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-pyridyl piperazine, 1-pyridin-2-yl piperazine, 1-pyridin-2-yl-piperazine, 1-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-2-pyridinyl, 2-pyridylpiperazine, pyridinylpiperazine, 2-1-piperazinyl pyridine
CID PubChem 94459
Nom IUPAC 1-pyridine-2-ylpipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Pyridyl)piperazine
Densité 1.072
Point d’ébullition 120°C to 122°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.595
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 140423
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,Methanol.
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Pyridyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridyl)piperazine