Learn More
1-(2-Pyridyl)pipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Pyridyl)piperazine |
| CAS | 34803-66-2 |
| Formule moléculaire | C9H13N3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-(Pyridin-2-yl)piperazine, 2-(Piperazin-1-yl)pyridine, 2-Pyridylpiperazine, 4-(2-Pyridinyl)piperazine, 4-(2-Pyridyl)piperazine, N-(2-Pyridyl)piperazine, N-Pyridin-2-ylpiperazine, NSC 137781, NSC 26624 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N3/c1-2-4-11-9(3-1)12-7-5-10-6-8-12/h1-4,10H,5-8H2 |
| SMILES | C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2 |
| Nom IUPAC | 1-pyridin-2-ylpipérazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.22 |
| Poids de la formule | 163.1109 |