Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-(-Pyridylazo)--naphtol,2-pyridylazo)-2-naphtol, 98 %, pur, qualité indicatrice
Code produit 10637112 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10637112 5 g Flacon en verre 5g
10657302 10 g Flacon en verre 10g
11996291 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10637112 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 146310050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 85-85-8 | C15H11N3O | 249.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-85-8
Clé InChI RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonyme 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
CID PubChem 5376264
Nom IUPAC (1E)-1-(pyridine-2-ylhydrazinylidène)naphtalène-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Point de fusion 138.0°C to 141.0°C
Couleur Marron à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H11N3O
Quantité 5 g
Beilstein 22,I,694
Merck Index 15,7107
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids moléculaire (g/mol) 249.27
Poids de la formule 249.27
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol