Learn More
1-(2-pyridylazo)-2-naphtol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474250 1 g 1g
11458077 5 g 5g
11468077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474250 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17475.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.26€
    33.65€ / 1g
    Économisez 7.61€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 85-85-8 | C15H11N3O | 249.273 g/mol
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol is widely used as an indicator for complexometry. It is used as a reagent for the extraction and spectrophotometric determination (for colorimetric analysis) of many transition metal elements like arsenic, chromium, cobalt, copper, cadmium, manganese, zinc and zirconium. It is also used for the analysis of uranium and thorium in solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(2-pyridylazo)-2-naphtol est largement utilisé comme indicateur de complexométrie. Il est utilisé comme réactif pour l’extraction et la détermination spectrophotométrique (pour l’analyse colorimétrique) de nombreux éléments métalliques de transition comme l’arsenic, le chrome, le cobalt, le cuivre, le cadmium, le manganèse, le zinc et le zirconium. Il est également utilisé pour l’analyse de l’uranium et du thorium en solutions.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-85-8
Formule moléculaire C15H11N3O
Poids moléculaire (g/mol) 249.273
Numéro MDL MFCD00004071
Clé InChI RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonyme 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
CID PubChem 5376264
Nom IUPAC (1E)-1-(pyridine-2-ylhydrazinylidène)naphtalène-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Point de fusion 138°C to 141°C
Quantité 1 g
Beilstein 206390
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 249.27
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol