Learn More
1-(2-tert-Butyl-4-bromophenyl)pyrrolidin-2-one, TRC
Code produit 30414705
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30414705 500 mg
30422884 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30414705 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT135885500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 895543-25-6
Formule moléculaire C14H18BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 296.2
Synonyme 1-[4-Bromo-2-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Nom IUPAC 1-(4-bromo-2-tert-butylphenyl)pyrrolidin-2-one
SMILES BrC1=CC=C(N2CCCC2=O)C(C(C)(C)C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-tert-Butyl-4-bromophenyl)pyrrolidin-2-one
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H18BrNO/c1-14(2,3)11-9-10(15)6-7-12(11)16-8-4-5-13(16)17/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
Poids de la formule 295.0572