Learn More
1-(2-tert-Butyl-4-bromophenyl)pyrrolidin-2-one, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-tert-Butyl-4-bromophenyl)pyrrolidin-2-one |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H18BrNO/c1-14(2,3)11-9-10(15)6-7-12(11)16-8-4-5-13(16)17/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 295.0572 |