Learn More
Ester pinacolique d’acide 1-(2-tétrahydropyranyl)-1H-imidazole-5-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498065 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15498065 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32369.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-imidazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1029684-37-4
Point de fusion 129°C to 133°C
Formule moléculaire C14H23BN2O3
Numéro MDL MFCD11100960
Quantité 500 mg
Synonyme 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-tetrahydropyranyl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 1-tetrahydropyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic ac, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydropyran-2-yl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI BVIWGBKKGPHNAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=CN2C3CCCCO3
Nom IUPAC 1-(oxan-2-yl)-5-(4,4,5,5-tétramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 278.159
CID PubChem 24880008
Poids de la formule 278.16
Pourcentage de pureté 95%