Learn More
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-acide boronique, ester de pinacol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441710 1 g 1g
15417655 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441710 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27036.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 903550-26-5 | Molecular Formula: C14H23BN2O3 | Molecular Weight: 278.159 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 903550-26-5
Formule moléculaire C14H23BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 278.159
Numéro MDL MFCD09037501
Clé InChI ZZRFDLHBMBHJTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-tetrahydropyran-2-yl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-oxan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-y-1h-pyrazole, 1-tetrahydropyran-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole
CID PubChem 11587208
Nom IUPAC 1-(oxan-2-yl)-5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2C3CCCCO3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 278.16
Pourcentage de pureté 95%