Learn More
1-(2-tétrahydropyranyle)-1 H-pyrazole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15491349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491349 5 g 5g
15481349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64246.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 449758-17-2
Formule moléculaire C8H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 152.197
Numéro MDL MFCD11044692
Clé InChI IMZWSOSYNFVECD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, 1-2-tetrahydropyranyl pyrazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-2-oxanyl pyrazole, ksc588k5l, 1-tetrahydropyran-2-ylpyrazole
CID PubChem 21866310
Nom IUPAC 1-(oxan-2-yl)pyrazole
SMILES C1CCOC(C1)N2C=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.084 g/mL
Point d’ébullition 60°C to 65°C (0.8 mmHg)
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.503
Quantité 5 g
Beilstein 9694988
Poids de la formule 152.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide